Learn More
1-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15411238
1-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411238
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15411238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55091.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99747-74-7
Summenformel C11H7F3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 276.229
MDL-Nummer MFCD00192340
InChI-Schlüssel WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthaleneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 378884
IUPAC-Name Naphthalen-1-yl-trifluormethansulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Farbe Rot
Dichte 1.405 g/mL
Siedepunkt 97°C to 98°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 276.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5005Q17S Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog NumberH55091.03,H55091.06
Chargennummer5008Q08M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberH55091.03,H55091.06
Chargennummer81302340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55091.03,H55091.06
Chargennummer5001J20A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55091.03,H55091.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals >