Learn More
1,4-Butansulton, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10590161
1,4-Butansulton, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590161
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10590161
Marke: Thermo Scientific Acros 107670250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-83-6
Summenformel C4H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 136.17
MDL-Nummer MFCD00006584
InChI-Schlüssel MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
IUPAC-Name 1,2λ⁶-oxathiane-2,2-dione
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Butane sultone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12.5°C to 15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3310g/mL
Siedepunkt 153°C (19.0 HPA)
Flammpunkt 154°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4640
Menge 25 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Relative Dichte 1.331
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 54g/L (20°C), decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 136.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number107671000,107675000,107670250
ChargennummerA0452566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Catalog Number107671000,107675000,107670250
ChargennummerA0393122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number107671000,107675000,107670250
ChargennummerA0408912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number107671000,107675000,107670250
ChargennummerA0395975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number107671000,107675000,107670250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butane sultone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
1,4-Butansulton, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >