Learn More
1-Decanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
30.45 € - 81.71 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 112-30-1 |
---|---|
Summenformel | C10H22O |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.285 |
MDL-Nummer | MFCD00004747 |
InChI-Schlüssel | MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac |
PubChem CID | 8174 |
ChEBI | CHEBI:28903 |
IUPAC-Name | Dekan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11443517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17288.AP |
500 mL |
30.45 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11453517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17288.0F |
2500 mL |
81.71 €
2500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
1-Decanol is used in the production of plasticizers, lubricants, surfactants and solvents. It is also used to study the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases. Further, it is used to enhance homomeric glycine receptor function. In addition to this, it is used in daily flavor, food flavor and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Decanol wird bei der Herstellung von Weichmachern, Schmierstoffen, Tensiden und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Untersuchung der thermischen Eigenschaften polymer-monolithischer stationärer Phasen verwendet. Wird darüber hinaus zur Verbesserung der Funktion des homomerischen Glycinrezeptors verwendet. Wird darüber hinaus als tägliches Aroma Geschmack, als Lebensmittelaroma und in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol, Äther, Aceton, Benzol, Chloroform und Eisessigsäure. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
Chemische Identifikatoren
112-30-1 | |
158.285 | |
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N | |
8174 | |
Dekan-1-ol |
C10H22O | |
MFCD00004747 | |
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltacMehr anzeigen | |
CHEBI:28903 | |
CCCCCCCCCCO |
Spezifikation
1-Decanol | |
6°C | |
230°C to 232°C | |
>98% | |
CH3(CH2)8CH2OH | |
MFCD00004747 | |
1735221 | |
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac | |
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N | |
Dekan-1-ol | |
8174 | |
158.29 |
112-30-1 | |
0.828 g/mL | |
82°C (179°F) | |
C10H22O | |
1.437 | |
UN3082 | |
14,2855 | |
Soluble in alcohol,ether; Insoluble in water;Miscible with carbon tetrachloride,ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and glacial acetic acid; Immiscible with water. | |
CCCCCCCCCCO | |
158.285 | |
CHEBI:28903 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H332-H315-H319-H227
P210-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTSCHÄDLICHE SUBSTANZ, FLÜSSIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 203-956-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HE4375000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1-Decanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Decanol