Learn More
1-Decanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Beschreibung
1-Decanol is used in the production of plasticizers, lubricants, surfactants and solvents. It is also used to study the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases. Further, it is used to enhance homomeric glycine receptor function. In addition to this, it is used in daily flavor, food flavor and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decanol wird bei der Herstellung von Weichmachern, Schmierstoffen, Tensiden und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Untersuchung der thermischen Eigenschaften polymer-monolithischer stationärer Phasen verwendet. Wird darüber hinaus zur Verbesserung der Funktion des homomerischen Glycinrezeptors verwendet. Wird darüber hinaus als tägliches Aroma Geschmack, als Lebensmittelaroma und in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol, Äther, Aceton, Benzol, Chloroform und Eisessigsäure. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
1-Decanol wird bei der Herstellung von Weichmachern, Schmierstoffen, Tensiden und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Untersuchung der thermischen Eigenschaften polymer-monolithischer stationärer Phasen verwendet. Wird darüber hinaus zur Verbesserung der Funktion des homomerischen Glycinrezeptors verwendet. Wird darüber hinaus als tägliches Aroma Geschmack, als Lebensmittelaroma und in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol, Äther, Aceton, Benzol, Chloroform und Eisessigsäure. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Decanol |
Schmelzpunkt | 6°C |
Dichte | 0.828 |
Siedepunkt | 230°C to 232°C |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Geruch | Sweet |
Strukturformel | CH3(CH2)8CH2OH |
Brechungsindex | 1.437 |
Menge | 2500 mL |