Learn More
1-Decanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443517
1-Decanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443517
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11443517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17288.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1-Decanol is used in the production of plasticizers, lubricants, surfactants and solvents. It is also used to study the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases. Further, it is used to enhance homomeric glycine receptor function. In addition to this, it is used in daily flavor, food flavor and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decanol wird bei der Herstellung von Weichmachern, Schmierstoffen, Tensiden und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Untersuchung der thermischen Eigenschaften polymer-monolithischer stationärer Phasen verwendet. Wird darüber hinaus zur Verbesserung der Funktion des homomerischen Glycinrezeptors verwendet. Wird darüber hinaus als tägliches Aroma Geschmack, als Lebensmittelaroma und in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Unlöslich in Wasser.Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol, Äther, Aceton, Benzol, Chloroform und Eisessigsäure. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-30-1
Summenformel C10H22O
Molekulargewicht (g/mol) 158.285
MDL-Nummer MFCD00004747
InChI-Schlüssel MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
IUPAC-Name Dekan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decanol
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 0.828 g/mL
Siedepunkt 230°C to 232°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Prozentgehaltsbereich >98%
Strukturformel CH3(CH2)8CH2OH
Brechungsindex 1.437
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1735221
Merck Index 14,2855
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether; Insoluble in water;Miscible with carbon tetrachloride,ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and glacial acetic acid; Immiscible with water.
Formelmasse 158.29
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Decanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Decanol
Name des Produkts
1-Decanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >