missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
60.55 € - 375.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 91271-82-8 |
---|---|
Summenformel | C12H18N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.289 |
InChI-Schlüssel | NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine |
PubChem CID | 4962390 |
IUPAC-Name | [2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin |
SMILES | C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10163134
|
Thermo Scientific Maybridge
CC48613CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
60.55 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10399602
|
Thermo Scientific Maybridge
CC48613DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
173.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10719605
|
Thermo Scientific Maybridge
CC48613EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
375.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
91271-82-8 | |
206.289 | |
2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine | |
[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin |
C12H18N2O | |
NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N | |
4962390 | |
C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN |
Spezifikation
1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine | |
95% | |
2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine | |
C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN | |
206.289 | |
206.29 |
91271-82-8 | |
C12H18N2O | |
NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N | |
[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin | |
4962390 | |
95% |