Learn More
1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 206.29 |
Reinheit (%) | 95% |