Learn More
1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10399602
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 91271-82-8
Summenformel C12H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 206.289
InChI-Schlüssel NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
PubChem CID 4962390
IUPAC-Name [2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 95%