Learn More
Thermo Scientific™ 0,5 ml, ohne Rändelung, ohne Rand, bernsteinfarben
Echter Schutz_ sichere Vorbereitung, Übertragung und Lagerung von Proben mit Thermo Scientific Mikroröhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in mehreren Volumen, Verpackungsoptionen und Reinigungsangaben.
Marke: Thermo Scientific™ 3460A
939.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss bieten ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Lecks unter anspruchsvollen Bedingungen.
Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- Röhrchen mit konischem Boden wurden entwickelt, um den Probenverlust bei der Entnahme zu reduzieren
- Der Schraubverschluss mit O-Ring schützt durch eine positive Abdichtung vor Auslaufen
- Der am Röhrchen befestigte Schraubverschluss ist für eine bequeme Handhabung vollständig drehbar – der anhängende Schraubverschluss ist die ideale Lösung, wenn es wichtig ist, ein Röhrchen stets mir derselben Kappe zu verwenden
- Die Röhrchen sind zum Schutz wertvoller lichtempfindlicher Proben in brauner Ausführung mit passendem braunem Schraubverschluss erhältlich
- Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis
- Die geriffelte Außenseite der freistehenden Mikrozentrifugenröhrchen ermöglicht einhändiges Öffnen und Schließen, wenn diese in Racks mit gerillten Vertiefungen stehen
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss eignen sich für viele automatisierte Systeme
- Der O-Ring ist aus strapazierfähigem Ethylen-Polypropylen-Dien-Monomer gefertigt
Höchste Qualität
- Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten Probenintegrität und Sicherheit beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Zentrifugation
- Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
- Die Röhrchen sind in verschiedenen Verpackungsarten erhältlich, um zum Kontaminationsschutz im Labor beizutragen; nicht sterile Röhrchen sind zum Schutz vor Kreuzkontamination in einzeln versiegelten Beuteln mit jeweils 50 Röhrchen verpackt
- Sterile Röhrchen sind mit aufgeschraubten Verschlusskappen verpackt
- Nicht sterile Röhrchen sind zum Schutz vor Kreuzkontamination in einzeln versiegelten Beuteln mit jeweils 50 Röhrchen verpackt
- Die Schraubverschlüsse sind standardmäßig in folgenden Farben erhältlich: Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb und Gemischt, um die Identifizierung von Proben zu erleichtern; angehängter Schraubverschluss mit O-Ring in Natur ist separat erhältlich
Empfohlen für:
Tägliche Routineaufgaben im Labor, einschließlich Zentrifugation und Kurzzeitlagerung von Proben.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Bernsteinfarbig | |
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton, 500 Verschlüsse/Beutel/Einheit | |
Unsteril | |
Verschlusskappe und O-Ring, nicht angebracht | |
Konisch | |
Screw-cap Microtube |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
0.5 ml | |
Ja | |
PCR-fähig | |
25000 x g |
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen