accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 10045-94-0

CAS RN 10045-94-0

IUPAC Name: mercury(2+) dinitrate
Synonyme: mercury(II) nitrate
Molekulargewicht (g/mol): 324.6
Summenformel: HgN2O6
InChi Key: ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Menge 
  • (3)
  • (1)
Güte 
  • (1)
  • (1)
pH 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.