CAS RN 100-42-5
CAS RN 100-42-5
Styrol, 99 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-42-5 Summenformel: C8H8 Molekulargewicht (g/mol): 104.15 MDL-Nummer: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI-Schlüssel: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC-Name: Styrol SMILES: C=CC1=CC=CC=C1
![EDGE](/content/dam/fishersci/glyphs/edge.png)
Styrol, 99.5 %, zur Analyse, stabilsiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-42-5 Summenformel: C8H8 Molekulargewicht (g/mol): 104.15 MDL-Nummer: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI-Schlüssel: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC-Name: Styrol SMILES: C=CC1=CC=CC=C1
![EDGE](/content/dam/fishersci/glyphs/edge.png)
Styrol, 99 %, stab. mit 10 bis 15 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-42-5 Summenformel: C8H8 Molekulargewicht (g/mol): 104.15 MDL-Nummer: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI-Schlüssel: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 SMILES: C=CC1=CC=CC=C1
Styrol, 99.5 % stab. mit 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-42-5 Summenformel: C8H8 Molekulargewicht (g/mol): 104.15 MDL-Nummer: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI-Schlüssel: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 SMILES: C=CC1=CC=CC=C1
Styrol, rein, stabilisiert mit 10-15 ppm Tert-Butylcatechol, Fisher Chemical
CAS: 100-42-5 Summenformel: C8H8 Molekulargewicht (g/mol): 104.15 MDL-Nummer: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI-Schlüssel: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC-Name: ethenylbenzene SMILES: C=CC1=CC=CC=C1