Learn More
Styrol, 99 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103190
Click to view available options
Menge:
10 mL
1 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-42-5, 98-29-3
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethenylbenzol, Phenylethylen, Vinylbenzol, Benzol, Ethenyl, Cinnamol, Phenylethen, Phenethylen, Styrolen, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC-Name Styrol
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrol
Namenshinweis Stabilisiert
Schmelzpunkt -31.0 °C
Dichte 0.9060 g/ml
Siedepunkt 145.0 °C bis 146.0 °C
Flammpunkt 31 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CH2
Brechungsindex 1.5460 bis 1.5480
Menge 2.5 l
Beilstein 05, 474
Merck Index 15, 8990
Relative Dichte 0.906
Stabilisator 10 bis 20 ppm p-tert-Butylbrenzcatechin
Formelmasse 104.15
Dampfdruck 7 mbar bei 20 °C
Reinheit (%) 99 %
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.