Learn More
Styrol, 99 %, stab. mit 10 bis 15 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Styrene is used in the preparation of polystyrene which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include refrigerator liners, medical devices and small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN), which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Styrol wird für die Herstellung von Polystyrol verwendet, das in starren Lebensmittelbehältern, Karosseriepaneelen, Teilen von Windkraftanlagen, Booten, CD-Hüllen, Briefumschlagfenstern und vielen anderen Produkten eingesetzt werden kann. Zu den weiteren Anwendungsbereichen gehören Kühlraumauskleidung, medizinische Geräte und Haushaltskleingeräte. Es wird als Vorstufe für die Herstellung von Styrol-Butadien-Gummi, Styrol-Butadien-Latex, Styrol-Isopren-Styrol (SIS), Styrol-Divinylbenzol (S-DVB) und Styrol-Acrylnitril-Harz (SAN) verwendet, die in Gummi, Kunststoff, Isolierung, Glasfaser, Rohren, Automobil- und Bootsteilen, Lebensmittelbehältern und Teppichböden verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Kohlenstoffdisulfid, Äther, Methanol, Benzol, Toluol, Ethanol, n-Heptan, Kohlenstofftetrachlorid und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kupfer.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Styrene |
Namenshinweis | stabilized with 10 to 15ppm 4-tert-butylcatechol |
Schmelzpunkt | -31°C |
Dichte | 0.906 |
pH | Neutral |
Siedepunkt | 145°C to 146°C |
Flammpunkt | 31°C (88°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.546 |
Menge | 100 mL |