Learn More
Buerkle™ ZoneDispo Einweg-Probenehmer
Sammelt eine repräsentative Allschichtprobe aus drei verschiedenen Schichten. Der Einweg-Probenehmer Buerkle™ ZoneDispo eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
Marke: Buerkle™ 5393-4421
Beschreibung
- HDPE
- Durchmesser: 21 mm
- Hergestellt im Reinraum
- Einzeln verpackt
- Optional durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
100 mL | |
Steril | |
500 mm |
HDPE | |
Ja | |
25 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
244124 | Konformitätsbescheinigung | 04/11/2024 | 5393-4421 |
242996 | Konformitätsbescheinigung | 04/09/2024 | 5393-4421 |
233882 | Konformitätsbescheinigung | 13/09/2023 | 5393-4421 |
220934 | Konformitätsbescheinigung | 02/05/2022 | 5393-4421 |
224220 | Konformitätserklärung | 07/11/2022 | 5393-4421 |