Learn More
Fisherbrand™ Nickel-Bogenzange
Diese Zangen wurden mit hochwertigen Nickel 200-Komponenten entwickelt und bieten gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 3051
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563492
Beschreibung
Beschreibung
  • Labor-Bogenzange, Nickel entsprechend Spezifikation 200 (Mindestgehalt Nickel 99,6 %), helle Oberfläche
  • Hergestellt aus Nickel 200, einem großtechnisch gehämmerten, reinem Nickel (99,6 %)
  • Gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, niedriger Gasgehalt und niedriger Dampfdruck
Spezifikation
Spezifikation
mit Bogen
200 mm
Tiegelzange
Je 1
Nickel
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nickel-Bogenzange > Länge: 200 mm