Learn More
Buerkle™ ZoneDispo Einweg-Probenehmer
Sammelt eine repräsentative Allschichtprobe aus drei verschiedenen Schichten. Der Einweg-Probenehmer Buerkle™ ZoneDispo eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
Marke: Buerkle™ 5393-4430
Beschreibung
- HDPE
- Durchmesser: 21 mm
- Hergestellt im Reinraum
- Einzeln verpackt
- Optional durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
200 mL | |
Unsteril | |
EU food requirements and FDA regulations | |
1000 mm |
HDPE | |
6,76 oz. | |
Ja | |
3 | |
25 mm |
Videos
-
Buerkle Disposable zone samplers MultiDispo, ZoneDispo, TargetDispo