Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Zirkoniumoxid
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Zirkoniumoxid verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
4175.00 € - 5875.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10380722
|
RETSCH
01.462.0187 |
125 mL |
4175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10671083
|
RETSCH
01.462.0219 |
250 ml | |||||||
10161002
|
RETSCH
01.462.0227 |
500 ml | |||||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Optionale Belüftungsabdeckungen
- Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Komfort-Mahlbecher | |
Zirkonoxid |