Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Zirkoniumoxid
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Zirkoniumoxid verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
Marke: RETSCH 01.462.0187
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Optionale Belüftungsabdeckungen
- Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Komfort-Mahlbecher | |
125 mL | |
Für PM 100, PM 200, PM 400 und S 100 | |
Zirkonoxid |