Learn More
Zinkgluconathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc gluconate hydrate is used as a food additive, a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zinkgluconathydrat wird als Lebensmittelzusatzstoff, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 100 g/l.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc gluconate hydrate |
pH | 6.5 |
Geruch | Geruchsneutral |
Summenformel | C12H22O14Zn |
Menge | 100 g |
Merck Index | 14,4456 |
Synonym | zinc ii gluconate hydrate, zinc 2+ bis d-gluconate hydrate |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 100g/ l. |
InChI-Schlüssel | WHMDKBIGKVEYHS-IYEMJOQQSA-L |
SMILES | [Zn++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250174 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | B23022.36,B23022.22 |
10240632 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | B23022.36,B23022.22 |
10237561 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | B23022.36,B23022.22 |
10195458 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23022.36,B23022.22 |
J8741A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23022.36,B23022.22 |