Learn More
Zincon-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11461307
Zincon-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461307
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11461307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24256.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zincon-Mononatriumsalz ist ein kolorimetrischer Indikator für die spektrophotometrische Bestimmung von Zink, Quecksilber und Kupfer. Wird darüber hinaus für die automatisierte Durchflussinjektionsanalyse von Zink verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen Alkali. Schwer löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich in anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-22-3
Summenformel C20H16N4NaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 463.42
MDL-Nummer MFCD00064385
InChI-Schlüssel IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
PubChem CID 131856391
IUPAC-Name 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-Oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoesäure; Natrium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zincon monosodium salt
Schmelzpunkt ∼203°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3872699
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Formelmasse 462.42
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog NumberB24256.03,B24256.14,B24256.06
Chargennummer10246139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB24256.06
Chargennummer10241453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog NumberB24256.03,B24256.14,B24256.06
ChargennummerG8007A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24256.03,B24256.14,B24256.06
ChargennummerLF003511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24256.03,B24256.14,B24256.06
Name des Produkts
Zincon-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >