Learn More
Zinkbromid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Zinkbromid, 98 %, Br2Zn, CAS-Nummer-7699-45-8, acmc-209p7h, Zinkbromid, wasserfrei 100 g, Zinkbromid, Zinkbromid-Hydrat, Puratronic, ksc378m6n, Zink 2+-Ionen dibromid, Zink-ii-Bromid, 500 g, EM>9, 650 °C, 4.201
33.55 € - 106.53 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7699-45-8 |
---|---|
Summenformel | Br2Zn |
Molekulargewicht (g/mol) | 225.188 |
MDL-Nummer | MFCD00011294 |
InChI-Schlüssel | VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g |
PubChem CID | 10421208 |
IUPAC-Name | Zink; Dibromid |
SMILES | [Zn+2].[Br-].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11470697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22510.22 |
100 g |
33.55 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11480697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22510.36 |
500 g |
106.53 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenZinkbromid-Lösung kann als transparenter Strahlenschutz verwendet werden. Es wird als optimaler Katalysator für die stereospezifische und regioselektive Reaktion von Silacyclopropanen mit Carbonylverbindungen verwendet. Es findet Anwendung als Lewis-Säure in organischen Reaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Hygroskopisch.
Chemische Identifikatoren
7699-45-8 | |
225.188 | |
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L | |
10421208 | |
[Zn+2].[Br-].[Br-] |
Br2Zn | |
MFCD00011294 | |
zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g | |
Zink; Dibromid |
Spezifikation
650°C | |
394°C | |
7699-45-8 | |
MFCD00011294 | |
EM>9, | |
zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g | |
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L | |
Zink; Dibromid | |
10421208 | |
98% | |
Hygroskopisch |
Zinc bromide | |
anhydrous | |
Br2Zn | |
UN3260 | |
14,10129 | |
Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran. | |
[Zn+2].[Br-].[Br-] | |
225.188 | |
225.19 | |
1.5452 | |
4.201 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H317
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-718-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH1150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Zinc bromide, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc bromide