Learn More
Zinkbromid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480697
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Zinkbromid, 98 %, Br2Zn, CAS-Nummer-7699-45-8, acmc-209p7h, Zinkbromid, wasserfrei 100 g, Zinkbromid, Zinkbromid-Hydrat, Puratronic, ksc378m6n, Zink 2+-Ionen dibromid, Zink-ii-Bromid, 500 g, EM>9, 650 °C, 4.201
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkbromid-Lösung kann als transparenter Strahlenschutz verwendet werden. Es wird als optimaler Katalysator für die stereospezifische und regioselektive Reaktion von Silacyclopropanen mit Carbonylverbindungen verwendet. Es findet Anwendung als Lewis-Säure in organischen Reaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Aceton und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7699-45-8
Summenformel Br2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 225.188
MDL-Nummer MFCD00011294
InChI-Schlüssel VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
IUPAC-Name Zink; Dibromid
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 650°C
Chemischer Name oder Material Zinc bromide
Schmelzpunkt 394°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 500 g
UN-Nummer UN3260
Beilstein EM>9,
Merck Index 14,10129
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Formelmasse 225.19
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.5452
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.201
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc bromide, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: zinc bromide