Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marke:  Thermo Scientific™ A57759
146.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17866468
  • 163.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Spin Desalting Column
Pufferaustausch, Protein
40 kDa
Single-use
0.5 mL
Zentrifugationssäule
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
25 columns
50 to 150 μL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK403898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA57759
ChargennummerZJ401878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA57759
ChargennummerZJ403897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA57759
ChargennummerZJ401877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberA57759
ChargennummerZI401876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberA57759
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Spin Desalting Columns, 0.5 mL, 25 Columns