Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 300 μL Pipettors
74.15 € - 121.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
Produktcode | Marke | Verpackung | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16671953
|
Labcon
1178-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | Abgeschrägt |
121.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16681953
|
Labcon
1178-965-006-9 |
96 Spitzen/Gestell | Abgeschrägt |
101.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17245694
|
Labcon
1147-965-006-9 |
96 Spitzen/Gestell | UltraFine Spitze, Extended Length |
74.15 €
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 300 μL Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
Gefiltert | |
Naturfarben | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
E-Strahl | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Ja | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |