Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 300 μL Pipettors
Marke: Labcon 1147-965-006-9
70.44 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.18500kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 300 μl-Pipettierer
- ZAP™ SLIK Aerosolfilter mit niedriger Retention
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
324 μl | |
Steril | |
Violett | |
71,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
UltraFine Spitze, Extended Length | |
Ja | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Gestell, 96-Well | |
96 Spitzen/Gestell | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |