Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with Wide Orifice
Ultra low fluid retention
112.00 € - 114.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16631933
|
Labcon
1146-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung/10 Nachfüllpackungen/Packung/5 Packungen/Karton |
112.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16641933
|
Labcon
1146-965-006-9 |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton |
114.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Pipette tip
- With wide orifice
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- Ultra low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Weite Öffnung | |
Ja | |
Universal Fit | |
ZAP™ |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |