Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with Wide Orifice
Ultra low fluid retention
Marke:  Labcon 1146-965-006-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.96850kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16641933
Für Ihre Auswahl berechnet sich eine Differenz von 8% zum Listenpreis.
  • 104.88 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Mit breiter Öffnung
  • Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
  • Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
  • Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Steril
Violett
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton
RT
Ja
Nein
Polypropylenharz
Gefiltert
Naturfarben
Nicht autoklavierbar
49,7 mm
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Weite Öffnung
96 Spitzen/Gestell
Ja
Universal Fit
ZAP™