Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter mit geringer Retention
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
121.00 € - 131.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2,05 in. |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16663992
|
Labcon
1179-965-006-9 |
Rack |
131.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16691953
|
Labcon
1179-225-000-9 |
Refill |
121.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
- ZAP™ SLIK Aerosolfilter mit niedriger Retention
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
2,05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
UltraFine Spitze | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
52,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Ja | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |