Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter mit geringer Retention
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1179-225-000-9
103.88 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21716" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
- ZAP™ SLIK Aerosolfilter mit niedriger Retention
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
52,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
UltraFine Spitze | |
RT | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
2,05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Refill | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | |
Ja | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |