Learn More
UVP UV-Arbeitsplatzleuchte der Serie XX
Die Tischlampen stellen eine Auswahl an langen, kurzen oder mittleren Wellenlängen für Sterilisations-/Hygieneanwendungen und Fluoreszenz-/Inspektionsanwendungen bereit. Die UV-Tischlampen der Serie UVP XX-15, 230 V, sind 15 Watt-Leuchten, die für den Einsatz in Europa entwickelt wurden.
Marke: UVP 95-0042-09
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.82700kg
Beschreibung
- UV-Röhren mit verschiedenen Wellenlängen sind für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich
- Die Lampen haben an jedem Ende der Halterung Löcher zum Aufhängen oder Befestigen
- Mit einem langlebigen Gehäuse aus Aluminium und einer kratzfesten Pulverbeschichtung
- Die Kurzwellenlampen können zur Luftreinigung in einer nach oben gerichteten Position oder zur Dekontamination von Arbeitsflächen in einer nach unten gerichteten Position eingesetzt werden
- 254nm UV-Licht tötet bis zu 99 % aller Bakterien, Hefen, Schimmelpilzsporen, Keime und Viren
- Kurzwellige UV-Strahlung ist ein zuverlässiges und effektives Hilfsmittel für Dekontaminationsanwendungen in Krankenhäusern, Laboren, Pharmaunternehmen und Kliniken
- Die Intensität der UV-Strahlung kann erhöht werden, indem die Lampe näher an den zu sterilisierenden Gegenstand gebracht wird
- Austauschbare UV-Röhren (Röhren mit 15 Watt für die Verwendung mit XX-15 Lampen)
- 15 Watt-Lampen: Größe: 19.75 x 6 x 4.25 in. L x B x H (502 x 152 x 108 mm), Gewicht: 5 lbs. (2.3 kg)
Spezifikation
UV-Tischleuchte | |
230 V | |
254 nm | |
15 W, 230 V, 60 Hz | |
108 mm | |
502 mm | |
XX-15S | |
XX-15-Serie |
UV-C | |
15 W | |
502 x 152 x 108 mm | |
Krankenhäuser, Labors, Pharmaunternehmen und Kliniken | |
60 Hz | |
Aluminium | |
Je 1 | |
152 mm |