Learn More
UVP UV-Arbeitsplatzleuchte der Serie XX
Click to view available options
Modell:
Gehäuse XX-15BLB
Gehäuse XX-15L
XX-15S
Wavelength:
254 nm
365 nm
Lichtquelle:
UV-A
UV-C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- UV-Röhren mit verschiedenen Wellenlängen sind für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich
- Die Lampen haben an jedem Ende der Halterung Löcher zum Aufhängen oder Befestigen
- Mit einem langlebigen Gehäuse aus Aluminium und einer kratzfesten Pulverbeschichtung
- Die Kurzwellenlampen können zur Luftreinigung in einer nach oben gerichteten Position oder zur Dekontamination von Arbeitsflächen in einer nach unten gerichteten Position eingesetzt werden
- 254nm UV-Licht tötet bis zu 99 % aller Bakterien, Hefen, Schimmelpilzsporen, Keime und Viren
- Kurzwellige UV-Strahlung ist ein zuverlässiges und effektives Hilfsmittel für Dekontaminationsanwendungen in Krankenhäusern, Laboren, Pharmaunternehmen und Kliniken
- Die Intensität der UV-Strahlung kann erhöht werden, indem die Lampe näher an den zu sterilisierenden Gegenstand gebracht wird
- Austauschbare UV-Röhren (Röhren mit 15 Watt für die Verwendung mit XX-15 Lampen)
- 15 Watt-Lampen: Größe: 19.75 x 6 x 4.25 in. L x B x H (502 x 152 x 108 mm), Gewicht: 5 lbs. (2.3 kg)
Spezifikation
Spezifikation
| Lichtquelle | UV-C |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 15 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Abmessungen (L x B x H) | 502 x 152 x 108 mm |
| Elektrische Anforderungen | 15 W, 230 V, 60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Krankenhäuser, Labors, Pharmaunternehmen und Kliniken |
| Höhe (metrisch) | 108 mm |
| Hertz | 60 Hz |
| Länge (metrisch) | 502 mm |
| Mehr anzeigen |