Learn More
Asecos™ XL-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank
Für die sichere und zugelassene Lagerung großer Behälter mit brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen.
Marke: Asecos™ 3038200130386
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für große Behälter und Fässer von ca. 200 l
- Hohe Flexibilität: optionale Transportbasis für einfachen Transport im Haus
- Sicherheit beim Abfüllen: End-to-End-Erdungsverbindung an der Rückplatte
- Innenraum mit bis zu 3 m Erdungsdraht einschließlich Klemme
- Rack-System mit höhenverstellbaren Lagerebenen zur effizienten Nutzung der vorhandenen Lagerkapazitäten
- Kann mit Bodenauffangwannen, Racksystemen und Einlegeböden ausgestattet werden
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Keine unbefugte Verwendung: Türen mit Zylinderschloss abschließbar
- Belüftung – Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510 | |
1018 x 1555 x 2224 mm | |
Lagerung von großen Behältern entzüdbarer Gefahrstoffe | |
1000 kg | |
1161 kg | |
Stahl |
864 x 1386 x 1890 mm | |
Flügel | |
Hellgraues Gehäuse; hellgraue Flügeltüren; 1 pulverbeschichteter Stahlblecheinlegeboden, Tragfähigkeit 75 kg; 1 pulverbeschichteter Stahlblechtransportboden, Höhe 100 mm; 1 Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech mit Gitter, Kapazität 235 l | |
2 | |
Grau | |
Sicherheitsschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ XL-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank > 1 x 75 kg-Einlegeboden; 1 x 100 mm-Transportboden, Höhe 100 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur