Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosamplerspritzen
Ermöglicht das Hinzufügen interner Standards ohne Kreuzkontamination
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 2926210
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15219263
  • 122.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Erhältlich als Kolben mit Metall- oder PTFE-Spitze
Spezifikation
Spezifikation
Metall (Kolben)
23 G
0.63 mm
56 mm
Autosampler-Spritze
0.11 mm
10 μl
Konus