Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosamplerspritzen
Artikelnummer. p-7114379
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.63 mm
0.71 mm
Material:
Metall (Kolben)
PTFE (Kolben)
PTFE-Spitze (Kolben)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15249263
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 2928310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ermöglicht das Hinzufügen interner Standards ohne Kreuzkontamination
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Erhältlich als Kolben mit Metall- oder PTFE-Spitze
Spezifikation
Material PTFE (Kolben)
Beschreibung Autosampler-Spritze
Kanülen-Gauge 23 g
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Volumen (metrisch) 25 μl
Art der Kanülenspitze Konus