Learn More
inplusDESIGN Ampullenöffner
Intelligenter Ampullenöffner für Brechampullen DIN ISO Norm 9187. Zum extrem leichten und schnellen Öffnen von Brechampullen: So einfach wie per Knopfdruck, ohne Kontakt zur Ampulle, ohne Verletzungsrisiko.
N.V. - 277.44 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16641792
|
inplusDESIGN
PZN11668586 |
20 mL Break-Open Ampoules |
122.09 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16671792
|
inplusDESIGN
PZN9071220 |
5 mL Break-Open Ampoules |
138.72 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16651792
|
inplusDESIGN
PZN9071208 |
1 mL Break-Open Ampoules |
277.44 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16661792
|
inplusDESIGN
PZN9071214 |
2 mL Break-Open Ampoules |
N.V.
50 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Der intelligente Ampullenöffner verkörpert einzigartiges, spielerisches Prinzip.
- Die Ampulle wird beim Öffnen nicht berührt und nicht gebrochen, sondern komfortabel, wie per Tastendruck schnell, präzise und absolut sicher geöffnet
- Extrem hoher Komfort: Öffnen von Brechampullen so einfach und zuverlässig wie per Knopfdruck
- Volle Sicherheit: Schützt vor jeglichen Verletzungen da die Ampulle beim Öffnen nicht mal berührt wird
- Vertrauen: Eliminiert natürliche Angst vor dem Halten und Brechen von Glas
- Spaß: Was absolut einmalig ist, der intelligente Ampullenöffner macht tatsächlich Spaß und animiert sogar zum Öffnen von Ampullen, was die Anwender immer wieder bestätigen
Spezifikation
Ampullenöffner | |
Polypropylen |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.