Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
Leichte, bequeme, rutschfeste Schuhe.
110.00 € - 115.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Glattleder |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 |
Geschlecht | Unisex |
Knöchelform | Niedrig geschnittene Schuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17181535
|
ABEBA™
7131133/35 |
35 |
110.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17191535
|
ABEBA™
7131133/36 |
36 |
110.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17181545
|
ABEBA™
7131133/45 |
45 |
113.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17191545
|
ABEBA™
7131133/46 |
46 |
110.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17101555
|
ABEBA™
7131133/47 |
47 |
110.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17111555
|
ABEBA™
7131133/48 |
48 |
110.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17101545
|
ABEBA™
7131133/37 |
37 |
113.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17111545
|
ABEBA™
7131133/38 |
38 |
113.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17121545
|
ABEBA™
7131133/39 |
39 |
113.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17131545
|
ABEBA™
7131133/40 |
40 |
113.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17141545
|
ABEBA™
7131133/41 |
41 |
113.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17151545
|
ABEBA™
7131133/42 |
42 |
113.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17161545
|
ABEBA™
7131133/43 |
43 |
115.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17171545
|
ABEBA™
7131133/44 |
44 |
110.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Lightweight, comfortable occupational shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- White smooth leather
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Spezifikation
Weiß | |
EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 | |
Niedrig geschnittene Schuhe | |
O2 SRC ESD |
Glattleder | |
Unisex | |
Wasserfest |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD