Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Leichte, bequeme Arbeitsschuhe
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
- Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
- Weißes Glattleder
- Silberionen-Einlegesohle
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Glattleder |
| Größe | 48 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 20347-konform: 2012 O2 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 |
| Geschlecht | Unisex |
| Knöchelform | Niedrig geschnittene Schuhe |
| Waterproof | Wasserfest |
| Produkttyp | O2 SRC ESD |