Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitsschnürschuhe S2
Die ABEBAtrade; X-Light schwarzen Sicherheitsschnürschuhe S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
104.80 € - 108.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16318251
|
ABEBA™
7131027-35 |
35 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328251
|
ABEBA™
7131027/36 |
36 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338251
|
ABEBA™
7131027-37 |
37 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348251
|
ABEBA™
7131027-38 |
38 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358251
|
ABEBA™
7131027/39 |
39 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368251
|
ABEBA™
7131027-40 |
40 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378251
|
ABEBA™
7131027/41 |
41 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388251
|
ABEBA™
7131027-42 |
42 |
108.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398251
|
ABEBA™
7131027-43 |
43 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308261
|
ABEBA™
7131027/44 |
44 |
108.15 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318261
|
ABEBA™
7131027-45 |
45 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328261
|
ABEBA™
7131027/46 |
46 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338261
|
ABEBA™
7131027-47 |
47 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348261
|
ABEBA™
7131027-48 |
48 |
104.80 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGute Dämpfung/liliWaschbare schwarze Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Schwarz | |
Mikrofaser | |
Polyurethan | |
Stahl | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
Schnüre | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Schnürschuhe | |
1 Paar | |
Wasser |