Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitsschnürschuhe S2
Die ABEBAtrade; X-Light schwarzen Sicherheitsschnürschuhe S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
Marke:  ABEBA™ 7131027/47
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16338261
  • 104.80 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGute Dämpfung/liliWaschbare schwarze Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Schwarz
Mikrofaser
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Schnürschuhe
1 Paar
Wasser
Schnüre
Atmungsaktives Futter mit Silberionen
47
Polyurethan
Stahl
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340