Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
WypAll™
Marke: Kimberly-Clark™ 7278
46.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- WypAll™
Spezifikation
Heavy-duty Wiper | |
38 cm | |
19,5 cm | |
Weiß | |
38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.) | |
Unsteril |
15 in. | |
7.7 in. | |
Papier | |
Zentralentnahme | |
Aquarius™ Dispenser mit Zentralentnahme (7017) | |
Recycelt F2 |
7278
DateigrößeVersion: 213.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur