Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork Wischpapier Plus, reiner Zellstoff
Marke: SCA Hygiene Products™ 130041
Spezifikation
Wischpapier Plus | |
235 mm | |
ISO 14001 und EMAS | |
Ja | |
Rolle | |
2 Rollen |
255 m | |
Frischfaser | |
Weiß | |
255 m x 235 mm | |
Tork Bodenständer, Tork Leistungsbodenständer, mobil, weiß, Tork Wandständer | |
2-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCA Hygiene Products™ Tork Wischpapier Plus, reiner Zellstoff > Dimensions (L x W): 255m x 235mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur