Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Verschlussfolien
Zur Lagerung von vorbereiteten Petrischalen.
38.40 € - 41.40 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Abdeckfolie für Petrischalen |
Höhe (metrisch) | 180 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15702145
|
Microspec™
K5 |
55 mm |
38.40 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15772135
|
Microspec™
K2 |
90 mm |
41.40 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wickeln Sie gegossene Platten professionell für die Lagerung in Kühlschränken oder Inkubation auf
- Ermöglicht die Wärmeschrumpfung von gegossenen Platten in Beutel für die Lagerung im Kühlschrank
- Hält Platten genau gestapelt und stabil
- Reduziert den Feuchtigkeitsverlust
- Abreißstreifen zum einfachen Entfernen von Platten bei Bedarf
Spezifikation
Polypropylen | |
Abdeckfolie für Petrischalen | |
180 mm |