Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Verschlussfolien
Zur Lagerung von vorbereiteten Petrischalen.
Marke: Microspec™ K5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Wickeln Sie gegossene Platten professionell für die Lagerung in Kühlschränken oder Inkubation auf
- Ermöglicht die Wärmeschrumpfung von gegossenen Platten in Beutel für die Lagerung im Kühlschrank
- Hält Platten genau gestapelt und stabil
- Reduziert den Feuchtigkeitsverlust
- Abreißstreifen zum einfachen Entfernen von Platten bei Bedarf
Spezifikation
Polypropylen | |
Abdeckfolie für Petrischalen | |
180 mm | |
55 mm |