Learn More
Memmert™ Werkskalibrierzertifikat
Factory calibration certificate +160°C
Marke:  Memmert™ WTB24D00123
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17120365
  • 344.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Werkskalibrierschein
  • 160 °C
Spezifikation
Spezifikation
WTB24
Werkskalibrierschein
Name des Produkts
Memmert™ Werkskalibrierzertifikat > WTB24