Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Niederdruckvakuumröhrchen
Bietet eine praktische, flammfreie Dichtungslösung für luftempfindliche oder flüchtige Flüssigproben. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Niederdruck-Vakuumröhrchen sind ideal für anaerobe und gasdichte EPR-Versuche.
166.00 € - 203.00 €
Spezifikation
Concentricity (Metric) | 25 µm |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Enthält | Glasröhrchen, Kolben und Vakuumadapter |
Benachrichtigungen:
Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da ein winziger Kratzer auf der Glasoberfläche die Zugfestigkeit deutlich senken würde. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden.
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Camber (Metric) | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Camber (Metric) | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15368858
|
Bel-Art™
66304-0581 |
Gehäuse 507-LPV-8 | 203 mm | 51 µm | 300 MHz |
166.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15378988
|
Bel-Art™
66504-0575 |
Gehäuse 528-LPV-7 | 178 mm | 13 µm | 500 MHz |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15388988
|
Bel-Art™
66504-0585 |
Gehäuse 528-LPV-8 | 203 mm | 13 µm | 500 MHz |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Das robuste Dichtungssystem ermöglicht einen Druckaufbau innerhalb der Probe
- Der fettfreie PTFE-Kolben sorgt für eine 100%ige kontaminationsfreie Dichtung
- Das Design wurde mit einer 4-mal größeren Dichtungsfläche überarbeitet, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen J-Young Röhrchen Undichtigkeiten vermieden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird
- Axiales symmetrisches Design garantiert die Anwendung in Drehexperimenten
Spezifikation
25 µm | |
5 mm | |
Glasröhrchen, Kolben und Vakuumadapter |