Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Niederdruckvakuumröhrchen
Bietet eine praktische, flammfreie Dichtungslösung für luftempfindliche oder flüchtige Flüssigproben. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Niederdruck-Vakuumröhrchen sind ideal für anaerobe und gasdichte EPR-Versuche.
Marke:  Bel-Art™ 66504-0575
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15378988
  • 203.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da ein winziger Kratzer auf der Glasoberfläche die Zugfestigkeit deutlich senken würde. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Das robuste Dichtungssystem ermöglicht einen Druckaufbau innerhalb der Probe
  • Der fettfreie PTFE-Kolben sorgt für eine 100%ige kontaminationsfreie Dichtung
  • Das Design wurde mit einer 4-mal größeren Dichtungsfläche überarbeitet, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen J-Young Röhrchen Undichtigkeiten vermieden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird
  • Axiales symmetrisches Design garantiert die Anwendung in Drehexperimenten
Spezifikation
Spezifikation
13 µm
178 mm
500 MHz
7 in.
25 µm
5 mm
Glasröhrchen, Kolben und Vakuumadapter
Gehäuse 528-LPV-7