Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Suprasil™ NMR Tube
Wilmad Precision Suprasil™ NMR-Röhrchen (synthetisches Quarz) werden aus hochreinen synthetischen zusammengesetzten Silikamaterialien mit <0.005 ppm Fe2O3 hergestellt und verfügen über hervorragende optische Eigenschaften im tiefen UV- bis nahen IR-Spektrum
369.24 € - 730.00 €
Spezifikation
Material Hochreine synthetische Quarzglasmaterialien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Photolyseexperimente, bei denen 266 nm-Licht aus einem Q-geschalteten Laser oder 254 nm-Licht verwendet wird, das von einer Quecksilber-Niederdrucklampe mit einem Schott UG5 Filter emittiert wird, sowie Experimente mit variablen Temperaturen, die einen Temperaturschritt über 120 °C haben
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Produkte 12
Produktcode Marke Modell Länge (metrisch) Feldstärke Wandstärke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Länge (metrisch) Feldstärke Wandstärke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15398868
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66308-0595
Gehäuse 507-PP-9SUP-5 228,6 mm 300 MHz 0,38 mm
712.00 €
5 Packungen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15378868
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66308-0575
507-PP-7SUP-5 178 mm 300 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15388868
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66308-0585
507-PP-8SUP-5 203,2 mm 300 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15398958
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66408-1075
513-7PP-7SUP-5 178 mm 400 MHz 0.46 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15308968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66408-1085
513-7PP-8SUP-5 203.2 mm 400 MHz 0.46 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15318968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66408-1095
513-7PP-9SUP-5 228.6 mm 400 MHz 0.46 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15368998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66508-0575
Gehäuse 528-PP-7SUP-5 178 mm 500 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15388998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66508-0595
528-PP-9SUP-5 228,6 mm 500 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15378998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66508-0585
528-PP-8SUP-5 203,2 mm 500 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15319028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66608-0575
535-PP-7SUP-5 178 mm 600 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15329028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66608-0585
535-PP-8SUP-5 203,2 mm 600 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15339028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66608-0595
535-PP-9SUP-5 228,6 mm 600 MHz 0,38 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Übertragungsrate von 190 nm bis 2600 nm liegt weit über 95 % (10 mm Dicke) ohne Reflexion
  • Verfügt über eine ähnliche Wärmeausdehnungsrate und Zugfestigkeit wie Naturquarz, der während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glas vom Typ 1 Klasse A
  • Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
  • Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR Suprasil™ Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Sicher für Experimente bei Temperaturen bis zu 1300 °C
  • 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
Hochreine synthetische Quarzglasmaterialien
Ideal für Photolyseexperimente, bei denen 266 nm-Licht aus einem Q-geschalteten Laser oder 254 nm-Licht verwendet wird, das von einer Quecksilber-Niederdrucklampe mit einem Schott UG5 Filter emittiert wird, sowie Experimente mit variablen Temperaturen, die einen Temperaturschritt über 120 °C haben