Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Suprasil™ NMR Tube
Wilmad Precision Suprasil™ NMR-Röhrchen (synthetisches Quarz) werden aus hochreinen synthetischen zusammengesetzten Silikamaterialien mit <0.005 ppm Fe2O3 hergestellt und verfügen über hervorragende optische Eigenschaften im tiefen UV- bis nahen IR-Spektrum
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66408-1085
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Übertragungsrate von 190 nm bis 2600 nm liegt weit über 95 % (10 mm Dicke) ohne Reflexion
- Verfügt über eine ähnliche Wärmeausdehnungsrate und Zugfestigkeit wie Naturquarz, der während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glas vom Typ 1 Klasse A
- Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
- Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR Suprasil™ Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden.
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Sicher für Experimente bei Temperaturen bis zu 1300 °C
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
13 μm | |
38 μm | |
9.9935± 0.0065 mm | |
400 MHz | |
8 in. | |
513-7PP-8SUP-5 |
Hochreine synthetische Quarzglasmaterialien | |
203.2 mm | |
9,070 ± 0,013 mm | |
Ideal für Photolyseexperimente, bei denen 266 nm-Licht aus einem Q-geschalteten Laser oder 254 nm-Licht verwendet wird, das von einer Quecksilber-Niederdrucklampe mit einem Schott UG5 Filter emittiert wird, sowie Experimente mit variablen Temperaturen, die einen Temperaturschritt über 120 °C haben | |
0.46 mm |