Learn More
Gibco™ William's E Medium, ohne Glutamin
William's E Medium, ohne Glutamin
33.24 € - 296.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | William's E Medium |
Ohne Additive | Kein Glutamin, Keine HEPES |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12599059
|
Gibco™
12551032 |
500 ml |
42.26 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11570606
|
Gibco™
22551022 |
500 ml |
33.24 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11580606
|
Gibco™
22551089 |
10 x 500 ml |
296.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
William's E Medium wurde ursprünglich von Williams und Gunn als reduziert Serum-ergänztes Medium für Langzeit-Zellkulturen adulter Rattenleber-Epithelzellen entwickelt. Gibco™ William's E Medium kann zudem für das Wachstum von Leberzellen verschiedener Spezies wie menschlichen HepaRG™ Zellen, verwendet werden.Gibco™ William's E Medium ist die Modifikation eines früheren Mediums mit angereicherten Aminosäuren und doppeltem Glucosegehalt. William's E Medium enthält einzigartige Inhaltsstoffe wie Zink, Eisen, Mangan, nicht-essentielle Aminosäuren, das Reduktionsmittel Glutathion und das Lipid Methyllinoleat.
Vorgesehener Verwendungszweck des Produkts
Für die In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Eine zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-konforme Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ William's E Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ William's E Medium Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12551-032). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und ISO 13485 zertifiziert.
William's E Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei William's E Medium eine Supplementierung, meist mit 5–10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. William's E Medium nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung.
Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als Medizinprodukt klassifiziert. Wenn es in Ihrer Region nicht als medizinisches Gerät geregelt ist, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.
Spezifikation
Flüssig | |
William's E Medium | |
Kein Glutamin, Keine HEPES |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate