Learn More
Gibco™ William's E Medium, ohne Glutamin
William's E Medium, ohne Glutamin
Marke: Gibco™ 22551089
289.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
William's E Medium wurde ursprünglich von Williams und Gunn als reduziert Serum-ergänztes Medium für Langzeit-Zellkulturen adulter Rattenleber-Epithelzellen entwickelt. Gibco™ William's E Medium kann zudem verwendet werden für das Wachstum von Leberzellen verschiedener Spezies, auch menschlichen HepaRG™ Zellen.Gibco™ William's E Medium ist die Modifikation eines früheren Mediums mit angereicherten Aminosäuren und doppeltem Glucosegehalt. William's E Medium enthält einzigartige Inhaltsstoffe wie Zink, Eisen, Mangan, nicht-essentielle Aminosäuren, das Reduktionsmittel Glutathion und das Lipid Methyllinoleat.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ William's E Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ William's E Medium Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12551-032). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
William's E Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei William's E Medium eine Supplementierung, meist mit 5-10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. William's E Medium verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als medizinisches Gerät klassifiziert. Wenn es in Ihrer Region nicht als medizinisches Gerät geregelt ist, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
William's E Medium | |
Kein Glutamin, Keine HEPES | |
10 x 500 ml |
Flüssig | |
Natriumpyruvat, Phenolrot | |
Säugetierzellkultur |